M7383
Malic Dehydrogenase from porcine heart
≥400 units/mg protein (biuret), ammonium sulfate suspension
Sinonimo/i:
L-Malate: NAD+ oxidoreductase, MDH, Malate Dehydrogenase
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
ammonium sulfate suspension
Attività specifica
≥400 units/mg protein (biuret)
Attività estranea
Glutamic-Oxalacetic Transaminase ≤0.01%
Glutamic-Pyruvic Transaminase ≤0.01%
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
WGK 3