Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5000 units | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 177,00 € |
10000 units | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 320,00 € |
25000 units | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 644,00 € |
Informazioni su questo articolo
177,00 €
biological source
bovine heart
Quality Segment
form
ammonium sulfate suspension
specific activity
2000-4000 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
mol wt
35 kDa
impurities
≤0.01% Glutamic-Oxalacetic Transaminase, ≤0.01% Glutamic-Pyruvic Transaminase
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Physical form
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| biological source bovine heart | biological source - | biological source - | biological source - |
| specific activity 2000-4000 units/mg protein (modified Warburg-Christian) | specific activity ≥600 units/mg protein (biuret) | specific activity 600-1000 units/mg protein (biuret) | specific activity ≥500 units/mg protein |
| form ammonium sulfate suspension | form ammonium sulfate suspension | form buffered aqueous glycerol solution | form ammonium sulfate suspension |
| mol wt 35 kDa | mol wt - | mol wt - | mol wt - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| impurities ≤0.01% Glutamic-Oxalacetic Transaminase, ≤0.01% Glutamic-Pyruvic Transaminase | impurities - | impurities - | impurities - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?