Documenti
M7250
Sigma-Aldrich
6-Mercaptopurine riboside
~99%
Sinonimo/i:
9-β-D-Ribofuranosyl-6-mercaptopurine
About This Item
Numero CE:
Codice UNSPSC:
12352204
Saggio
~99%
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3