852686
6-Mercaptopurine-9-β-D-ribofuranoside
≥95.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
6-Mercaptopurine riboside, 6-Purinethiol riboside, 6-Thioinosine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Stato
powder
Attività ottica
[α]/D −74±4°, c = 1% in 0.1 M NaOH
Punto di fusione
220-223 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(S)ncnc23
InChI
1S/C10H12N4O4S/c15-1-4-6(16)7(17)10(18-4)14-3-13-5-8(14)11-2-12-9(5)19/h2-4,6-7,10,15-17H,1H2,(H,11,12,19)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
NKGPJODWTZCHGF-KQYNXXCUSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?