Spendi 500 € — Risparmia 5%; Spendi 800 € — Risparmia 10%; Spendi 1700 € — Risparmia 15%*
Accedi per verificare l'idoneità. Acquista Prodotti
Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
500 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 359,00 € |
1 L | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 614,00 € |
Informazioni su questo articolo
359,00 €
Risparmia Fino a 15%
sterility
sterile-filtered
Quality Segment
form
solution
technique(s)
cell culture | plant: suitable
application(s)
agriculture
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Application
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description suitable for plant cell culture | description certified reference material, pharmaceutical secondary standard | description low-melting solid | description W,W,F separators, O.D. × L 8 mm × 110 mm, pkg of 50 ea |
| form solution | form - | form low-melting solid | form - |
| technique(s) cell culture | plant: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) active air sampling: suitable |
| application(s) agriculture | application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) - | application(s) air monitoring |
| sterility sterile-filtered | sterility - | sterility - | sterility - |
| shipped in dry ice | shipped in - | shipped in ambient | shipped in - |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. room temp | storage temp. - |
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?