M5914
MOPSO sodium salt
BioXtra, pH 10-12 (1 M in H2O), ≥99% (titration)
Sinonimo/i:
3-(N-Morpholinyl)-2-hydroxypropanesulfonic acid sodium salt, 3-Morpholino-2-hydroxypropanesulfonic acid sodium salt
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
BioXtra
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (titration)
Stato
crystalline powder
Impurezze
≤0.005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
pH
10-12 (1 M in H2O)
Intervallo di pH utile
6.2-7.6
pKa (25 °C)
6.9
Solubilità
H2O: 1 M, clear, colorless
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.05%
Cationi in tracce
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Assorbimento
≤0.05 at 280 in H2O at 1 M
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
Stringa SMILE
[Na+].OC(CN1CCOCC1)CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H15NO5S.Na/c9-7(6-14(10,11)12)5-8-1-3-13-4-2-8;/h7,9H,1-6H2,(H,10,11,12);/q;+1/p-1
WSFQLUVWDKCYSW-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
- Investigation of the Interaction of Sodium Chloride and Two Amino Sulfonic Acids, HEPES and MOPSO, by EMF Measurements.: This study explores the electrochemical interactions between sodium chloride and the amino sulfonic acids HEPES and MOPSO, providing insights into their behavior in solution which may be relevant for biochemical applications (Wu et al., 1991).
Avvertenza
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)