Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H14NNaO5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
247.24
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
9448952
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥99% (titration)
form
crystalline powder
useful pH range
6.2-7.6
pKa (25 °C)
6.9
solubility
water: 0.5 g/mL, clear, colorless
application(s)
diagnostic assay manufacturing
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].OC(CN1CCOCC1)CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H15NO5S.Na/c9-7(6-14(10,11)12)5-8-1-3-13-4-2-8;/h7,9H,1-6H2,(H,10,11,12);/q;+1/p-1
InChI key
WSFQLUVWDKCYSW-UHFFFAOYSA-M
Disclaimer
According to Ferreira, et al., MOPSO can have a strong interaction with iron in solution. Based on this citation, it is recommended to use plastic-coated or PTFE-coated utensils when working with this chemical.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MOPSO sodium salt
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?