SML0612
Perifosine
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-[[Hydroxy(octadecyloxy)phosphinyl]oxy]-1,1-dimethyl-piperidinium inner salt, KRX-0401, Octadecyl-(1,1-dimethyl-4-piperidylio) phosphate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
H2O: 10 mg/mL, clear
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C25H52NO4P/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-24-29-31(27,28)30-25-20-22-26(2,3)23-21-25/h25H,4-24H2,1-3H3
SZFPYBIJACMNJV-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
I clienti hanno visto anche
Articoli
We offer many products related to PKB/Akt for your research needs.