850337P
Avanti
MAPCHO™-16
n-hexadecylphosphocholine, powder
Sinonimo/i:
HPC; Fos-Choline-16; FOS16; FC-16; Miltefosine
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 g (850337P-1g)
pkg of 1 × 5 g (850337P-5g)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 850337P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[P](=O)([O-])(OCC[N+](C)(C)C)OCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C21H46NO4P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-20-25-27(23,24)26-21-19-22(2,3)4/h5-21H2,1-4H3
PQLXHQMOHUQAKB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)