Documenti fondamentali
M5162
Sigma-Aldrich
MOPS
BioXtra, ≥99.5% (titration)
Sinonimo/i:
Acido 3-(N-morfolino) propan solfonico, Acido 4-morfolinpropansolfonico
Scegli un formato
25 G
164,00 €
100 G
308,00 €
164,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
164,00 €
100 G
308,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H15NO4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
209.26
Beilstein:
1106776
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161700
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
164,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Nome Commerciale
BioXtra
Livello qualitativo
Saggio
≥99.5% (titration)
Stato
powder
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
electrophoresis: suitable
Impurezze
Insoluble matter, passes filter test
Residuo alla calcinazione (900 °C)
≤0.1% (as SO4)
Perdita
≤1% loss on drying, 110°C
pH
2.5-4.0 (1 M in H2O)
Intervallo di pH utile
6.5-7.9
pKa (25 °C)
7.2
Solubilità
H2O: 1 M, clear, colorless
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Cationi in tracce
Al: ≤0.0005%
Ba: ≤0.0005%
Bi: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cd: ≤0.0005%
Co: ≤0.0005%
Cr: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Li: ≤0.0005%
Mg: ≤0.0005%
Mn: ≤0.0005%
Mo: ≤0.0005%
Na: ≤0.005%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0005%
Sr: ≤0.0005%
Zn: ≤0.0005%
Assorbimento
≤0.015 at 280 in H2O at 1 M
≤0.020 at 260 in H2O at 1 M
λ
1 M in H2O
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
OS(=O)(=O)CCCN1CCOCC1
InChI
1S/C7H15NO4S/c9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8/h1-7H2,(H,9,10,11)
DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Le micro-osteoperforazioni accelerano il movimento ortodontico dei denti stimolando i cicli cellulari del legamento parodontale. Questo studio esplora l′uso del tampone MOPS in un contesto ortodontico per promuovere il movimento accelerato dei denti, migliorando l′efficienza del trattamento e i risultati del paziente (Sugimori et al., 2018).
  • Elettrochimica diretta della solfito-ossidasi umana promossa dal chitosano. La ricerca dimostra il ruolo critico del tampone MOPS nel mantenere la stabilità e l′attività dell′enzima durante gli studi elettrochimici, fornendo spunti per applicazioni biochimiche (Kalimuthu et al., 2017).
  • Frazionamento dei peptidi mediante elettroforesi su gel di poliacrilammide senza SDS per analisi proteomiche tramite DF-PAGE. Lo studio utilizza il tampone MOPS nell′ambito di tecniche elettroforetiche innovative per migliorare la risoluzione e la separazione dei peptidi, favorendo le analisi proteomiche (Ramos et al., 2012).
Altre note
Confronta agevolmente le specifiche dei prodotti MOPS con la tabella delle specifiche MOPS.
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Junji Suzuki et al.
Nature communications, 5, 4153-4153 (2014-06-14)
The endoplasmic reticulum (ER) and mitochondria accumulate Ca(2+) within their lumens to regulate numerous cell functions. However, determining the dynamics of intraorganellar Ca(2+) has proven to be difficult. Here we describe a family of genetically encoded Ca(2+) indicators, named calcium-measuring
Sewa Rijal et al.
Blood, 125(18), 2815-2824 (2015-03-05)
Phosphoinositide signaling regulates diverse cellular functions. Phosphoinositide-3 kinase (PI3K) generates PtdIns(3,4,5)P3 and PtdIns(3,4)P2, leading to the activation of proliferative and anti-apoptotic signaling pathways. Termination of phosphoinositide signaling requires hydrolysis of inositol ring phosphate groups through the actions of PtdIns(3,4,5)P3 3-phosphatase
Y S L Lee et al.
Human reproduction (Oxford, England), 30(3), 543-552 (2015-01-09)
What is the relationship between cleavage stage embryo kinetics, blastocyst metabolism and subsequent embryo viability? Embryos cleaving faster at the first cleavage division resulted in blastocysts with a larger inner cell mass (ICM), higher glucose consumption, lower glycolytic rate, higher
Sanna Byström et al.
Journal of proteome research, 13(11), 4607-4619 (2014-09-19)
The brain is a vital organ and because it is well shielded from the outside environment, possibilities for noninvasive analysis are often limited. Instead, fluids taken from the spinal cord or circulatory system are preferred sources for the discovery of
Alexandre Albanese et al.
ACS nano, 8(6), 5515-5526 (2014-05-07)
A nanoparticle's physical and chemical properties at the time of cell contact will determine the ensuing cellular response. Aggregation and the formation of a protein corona in the extracellular environment will alter nanoparticle size, shape, and surface properties, giving it
Contenuto correlato
Discover high-purity biological buffers for production scale. Ensure stability, pH control, and consistent supply with our expert manufacturing solutions.