Documenti fondamentali
M5015
Sigma-Aldrich
Methyl Green
certified by the Biological Stain Commission
Sinonimo/i:
Ethyl Green
About This Item
Formula condensata:
C27H35BrClN3 · ZnCl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
653.24
Colour Index:
42590
Beilstein:
3914106
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
Grado
certified by the Biological Stain Commission
Composizione
Dye content, ~90%
pH
0.2-1.8, yellow to blue
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cl-].[Br-].Cl[Zn]Cl.CC[N+](C)(C)c1ccc(cc1)\C(c2ccc(cc2)N(C)C)=C3/C=C\C(C=C3)=[N+](\C)C
InChI
1S/C27H35N3.BrH.3ClH.Zn/c1-8-30(6,7)26-19-13-23(14-20-26)27(21-9-15-24(16-10-21)28(2)3)22-11-17-25(18-12-22)29(4)5;;;;;/h9-20H,8H2,1-7H3;4*1H;/q+2;;;;;+2/p-4
RRKSQWOQZFIQKW-UHFFFAOYSA-J
Qualità
Material may be a mixture of monobromomonochloro and dichloro ZnCl2 salts. Halogen content listed on label.
Compatibilità
Certified for use as a counterstain in Altmann′s aniline acid fuchsin technique for mitochondria; for use in methyl green-pyronin methods for differential coloration of nucleic acids.
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Analysis and testing of biological stains--the Biological Stain Commission Procedures.
D P Penney et al.
Biotechnic & histochemistry : official publication of the Biological Stain Commission, 77(5-6), 237-275 (2003-02-05)