M4750
α-D(+)Mannose 1-phosphate bis(cyclohexylammonium) salt
Sinonimo/i:
α-D-Mannopyranosyl phosphate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>98% (TLC)
Stato
powder
tecniche
thin layer chromatography (TLC): suitable
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
NC1CCCCC1.NC2CCCCC2.OC[C@H]3O[C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]3O
InChI
1S/2C6H13N.C6H13O9P/c2*7-6-4-2-1-3-5-6;7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(14-2)15-16(11,12)13/h2*6H,1-5,7H2;2-10H,1H2,(H2,11,12,13)/t;;2-,3-,4+,5+,6-/m..1/s1
YBPDNWXTAIIEAM-SHPZNGBNSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?