Merck
Tutte le immagini(7)
Documenti
MAB3418
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-MAP2, clone AP20
clone AP20, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
Microtubule Associated Protein, MAP2A and 2B
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
AP20, monoclonal
Reattività contro le specie
bovine, mouse, rat, chicken, quail, Xenopus, human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
chicken ... Map2(424001)
frog ... Map2(780043)
human ... MAP2(4133)
mouse ... Map2(17756) , Map2(281294)
rat ... Map2(25595)
Descrizione generale
MAP-2 (proteina associata ai microtubuli 2) è una delle numerose proteine​ad alto peso molecolare che svolgono un importante ruolo nell'assemblaggio dei microtubuli nei neuroni cerebrali. Oltre che ai microtubuli, MAP-2 si associa ai neurofilamenti e ai filamenti di actina, il che suggerisce che possa avere un ruolo nell'interazione tra microtubuli, altri elementi del citoscheletro e organelli citoplasmatici. MAP-2 è un marcatore specifico per i neuroni. Inoltre, MAP-2 mostra specificità intracellulare. Nel sistema nervoso centrale, MAP-2 è confinata a livello dei corpi cellulari e dei dendriti dei neuroni. Tuttavia, in alcuni casi anche gli assoni hanno mostrato una debole positività per la proteina MAP-2. Non appena espressa dai neuroni in coltura, la proteina MAP2 risulta distribuita uniformemente per tutta la cellula, per poi localizzarsi selettivamente nei dendriti man mano che il loro sviluppo procede (Caceres, 1986; Dotti, 1987).
Specificità
MAB3418 lega specificamente MAP-2.
Prevista reattività crociata con la proteina di uomo, mucca, pollo, quaglia e Xenopus.
Immunogeno
Proteina dei microtubuli di cervello bovino.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Neuroscienze
L′anticorpo anti-MAP2, clone AP20, consente di rivelare i livelli di MAP2 ed è descritto in letteratura e convalidato per i saggi di IH & WB.
Sottocategoria di ricerca
Marcatori neuronali & gliali
Western blotting:
60 ng/mL. Su SDS-PAGE, la proteina MAP-2 di ratto adulto migra come doppietto di proteine strettamente associate con un peso molecolare di circa 280-300 kDa, rappresentativo delle isoforme MAP-2A e -2B ma non dell′isoforma MAP-2C di 70 kDa. Nella fase iniziale dello sviluppo del cervello (giorno 10 postnatale nel ratto), MAP-2 migra invece come una singola banda, identica alla banda di peso molecolare inferiore del doppietto MAP-2 visibile nell′adulto (MAP-2b). Più avanti nello sviluppo (giorni postnatali 17-18), la mobilità di MAP-2 cambia e assume la forma di doppietto osservabile nell′adulto. (Nel midollo spinale, la conversione alla forma adulta avviene prima). Si raccomanda di utilizzare gel SDS-PAGE a gradiente del 4%-20%.
Immunoistochimica:
5 µg/mL(sezioni congelate fissate in PFA al 4%).
Immunoistochimica:
è stato usato un precedente lotto alla concentrazione di 5 µg/mL. L′anticorpo anti-MAP-2 può essere utilizzato per colorare tessuti (cervello o midollo spinale) fissati in paraformaldeide.
Sarà cura dell′utente finale stabilire le diluizioni di lavoro ottimali.
Qualità
Valutata di routine mediante Western blotting su lisato di cervello di ratto.
Saggio di Western blotting:
questo lotto alla diluizione 1:1.000 ha permesso di rivelare MAP2 in 10 μg di lisato di cervello di ratto.
Descrizione del bersaglio
230 kDa
Stato fisico
Formato: purificato
IgG1 monoclonali di topo purificate, in tampone contenente tampone fosfato 0,02 M, pH 7,6, NaCl 0,25 M con azoturo di sodio allo 0,1%.
Purificato con proteina A
Stoccaggio e stabilità
A 2-8°C in aliquote non diluite stabile per sei mesi dalla data di ricevimento.
Durante la spedizione, piccoli volumi di prodotto potrebbero venire intrappolati nella guarnizione del contenitore. Per i prodotti con volumi pari o inferiori a 200 µL, si consiglia di picchiettare delicatamente il contenitore su una superficie dura o di centrifugarlo brevemente in una centrifuga da banco per recuperare il liquido eventualmente finito nel tappo.
Risultati analitici
Controllo
Cellule cerebrali, coltura neuronale, cellule T98G di glioblastoma umano.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
In vivo reversible regulation of dendritic patterning by afferent input in bipolar auditory neurons.
Wang, Y; Rubel, EW
The Journal of Neuroscience null
Qifang Wu et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 27(2), 522-535 (2012-10-23)
μ-Opioid receptor (MOR) level is directly related to the function of opioid drugs, such as morphine and fentanyl. Although agonist treatment generally does not affect transcription of mor, previous studies suggest that morphine can affect the translation efficiency of MOR
Two classes of GABAergic neurons in the inferior colliculus.
Ito T, Bishop DC, Oliver DL
The Journal of Neuroscience null
Isoflurane inhibits growth but does not cause cell death in hippocampal neural precursor cells grown in culture.
Sall, JW; Stratmann, G; Leong, J; McKleroy, W; Mason, D; Shenoy, S; Pleasure, SJ; Bickler, PE
Anesthesiology null
A shared vesicular carrier allows synaptic corelease of GABA and glycine.
Wojcik, SM; Katsurabayashi, S; Guillemin, I; Friauf, E; Rosenmund, C; Brose, N; Rhee, JS
Neuron null
Articoli
Human iPSC neural differentiation media and protocols used to generate neural stem cells, neurons and glial cell types.