SAB4700972
Monoclonal Anti-MAP2 antibody produced in mouse
clone MT-01
Sinonimo/i:
MAP-2, Microtubule-associated protein 2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
MT-01, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
mouse, pig, human, bovine, cat
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
western blot: 1 μg/mL
Numero d’accesso
P11137
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MAP2(4133)
Descrizione generale
Immunogeno
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Raccomandato