Documenti fondamentali
05-346
Sigma-Aldrich
Anti-MAP2 Antibody, clone 5F9
clone 5F9, Upstate®, from mouse
Scegli un formato
200 μG
684,00 €
684,00 €
Spedizione prevista il17 aprile 2025Dettagli
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB2290
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
200 μG
684,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
684,00 €
Spedizione prevista il17 aprile 2025Dettagli
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB2290
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
5F9, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, human, rabbit, rat
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MAP2(4133)
mouse ... Map2(17756)
rat ... Map2(25595)
Specificità
MAP2
Immunogeno
Purified rat brain microtubules MAP2
Applicazioni
Detect MAP2 using this Anti-MAP2 Antibody, clone 5F9 validated for use in WB, IH.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Neuronal & Glial Markers
Neurofilament & Neuron Metabolism
Qualità
routinely evaluated on rat brain microsomal preparation (Catalog #12-144).
Descrizione del bersaglio
202.41 kDa
Stato fisico
200 µg of protein G purified mouse IgG1 in 200 µL of storage buffer (0.02 M phosphate buffer, pH 7.6, 0.25 M NaCl, and 0.1% sodium azide. Frozen at -20°C.
Format: Purified
Protein G Chromatography
Stoccaggio e stabilità
2 years at -20°C
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Loss of activity-induced phosphorylation of MeCP2 enhances synaptogenesis, LTP and spatial memory.
Li, H; Zhong, X; Chau, KF; Williams, EC; Chang, Q
Nature Neuroscience null
Microtubule-associated protein 2: monoclonal antibodies demonstrate the selective incorporation of certain epitopes into Alzheimer neurofibrillary tangles.
Kosik, K S, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 81, 7941-7945 (1984)
Mototsugu Eiraku et al.
The Journal of biological chemistry, 277(28), 25400-25407 (2002-04-16)
We have identified a novel epidermal growth factor (EGF)-like repeat-containing single-pass transmembrane protein that is specifically expressed in the developing and mature central nervous system. Sequence analysis revealed that the 10 EGF-like repeats in the extracellular domain are closely related
Ning-He Sun et al.
Theranostics, 10(24), 10993-11012 (2020-10-13)
CRISPR/Cas-based mRNA imaging has been developed to labeling of high-abundance mRNAs. A lack of non-genetically encoded mRNA-tagged imaging tools has limited our ability to explore the functional distributions of endogenous low-abundance mRNAs in cells. Here, we developed a CRISPR-Sunspot method
Alex K Bryant et al.
AIDS (London, England), 31(7), 973-979 (2017-03-01)
Higher plasma soluble cluster of differentiation (CD)163 (sCD163), shed by monocytes and macrophages, correlates with neurocognitive impairment in HIV infection. We hypothesized that higher antemortem plasma or cerebrospinal fluid (CSF) sCD163 would be associated with greater postmortem neurodegeneration and/or microgliosis.