M3528
Morphine 6-β-D-glucuronide hydrate
≥90% (HPLC)
Sinonimo/i:
M6G
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥90% (HPLC)
Controllo stupefacenti
USDEA Schedule II; Home Office Schedule 2; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H]O[H].[H]O[H].[H][C@]2(O[C@@H]1O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)C(O)=O)C=C[C@@]3([H])[C@H]4Cc5ccc(O)c6O[C@]2([H])[C@]3(CCN4C)c56
InChI
1S/C23H27NO9.2H2O/c1-24-7-6-23-10-3-5-13(31-22-17(28)15(26)16(27)19(33-22)21(29)30)20(23)32-18-12(25)4-2-9(14(18)23)8-11(10)24;;/h2-5,10-11,13,15-17,19-20,22,25-28H,6-8H2,1H3,(H,29,30);2*1H2/t10-,11+,13-,15-,16-,17+,19-,20-,22+,23-;;/m0../s1
NRBQUVXMCUQJPZ-WFLHAITMSA-N
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?