M1196
Anti-Mucolipin-2 (C-terminal)
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-MCOLN2, Anti-MLN2, Anti-TRPML2
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~60 kDa
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Convalida avanzata
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
western blot: 0.3-0.6 μg/mL using HEK-293T cells expressing human mucolipin-2
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MCOLN2(255231)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)