Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 72,70 € |
1 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 503,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H26O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
246.34
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
EC Number:
247-667-6
MDL number:
72,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartibiological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
functional group
ketone
lipid type
neutral glycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(OCC(O)CO)CCCCCCCCC
InChI
1S/C13H26O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-13(16)17-11-12(15)10-14/h12,14-15H,2-11H2,1H3
InChI key
LKUNXBRZDFMZOK-UHFFFAOYSA-N
Application
- Novel LC/MS/MS and High-Throughput Mass Spectrometric Assays for Monoacylglycerol Acyltransferase Inhibitors.: This research presents advanced assays for screening inhibitors of monoacylglycerol acyltransferase, with implications for metabolic disease treatment. 1-Decanoyl-rac-glycerol is a key compound in the study (Qi J et al., 2017).
- Optimized reverse micelle surfactant system for high-resolution NMR spectroscopy of encapsulated proteins and nucleic acids dissolved in low viscosity fluids.: The paper describes a novel surfactant system using 1-Decanoyl-rac-glycerol, which improves the NMR spectroscopy of proteins and nucleic acids, offering better resolution and reduced viscosity (Dodevski I et al., 2014).
Biochem/physiol Actions
Monocaprin (glycerol monocaprate) is used in the development of antimicrobial disinfectants active against enveloped viruses, and certain yeast and bacteria such as candida albicans and campylobacter.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Decanoyl-rac-glycerol
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?