Documenti fondamentali
240176
Sigma-Aldrich
DL-Malic acid
DL-Malic acid
ReagentPlus®, ≥99%
Sinonimo/i:
(±)-2-Hydroxysuccinic acid, DL-Hydroxybutanedioic acid
Scegli un formato
50 G
31,30 €
250 G
77,80 €
31,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 G
31,30 €
250 G
77,80 €
About This Item
Formula condensata:
HO2CCH2CH(OH)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
134.09
Beilstein:
1723539
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
31,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Densità del vapore
4.6 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
≥99%
Stato
solid
Temp. autoaccensione
644 °F
Punto di fusione
131-133 °C (lit.)
Solubilità
acetone: soluble 17.75g/100g at 20 °C(lit.)
diethyl ether: soluble 0.84g/100g at 20 °C(lit.)
dioxane: soluble 22.7 g/100g at 20 °C(lit.)
ethanol: soluble 45.53g/100g at 20 °C(lit.)
methanol: soluble 82.7 g/100g at 20 °C(lit.)
water: soluble 55.8g/100g at 20 °C(lit.)
benzene: insoluble(lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
hydroxyl
Stringa SMILE
OC(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)
BJEPYKJPYRNKOW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
The chiral resolution of DL-malic acid by ligand-exchange capillary electrophoresis was studied[1].
Applicazioni
DL-Malic acid (MA) can be used:
  • As a dopant in the ammonium dihydrogen phosphate (ADP) crystal to improve the properties of ADP crystals.[2]
  • To form a water-soluble complex, Nb-MA which can further react with LiCl to form lithium niobate (LiNbO3) powders.[3]
  • As a monomer to synthesize a co-polymer, poly(DL-lactic acid-co-α,β-malic acid) (PLMA) with DL-lactic acid which can be coated over magnetic Fe3O4 nanoparticles after functionalizing with fluorescein isothiocyanate (FITC), to be used as a MRI T2-contrast agent.[4]
Note legali
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
397.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
203 °C
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
D-Malic acid analytical standard
Supelco
46940-U
D-Malic acid
DL-Malic acid for biochemistry
Millipore
1.00382
DL-Malic acid
DL-Malic acid EMPROVE&#174; ESSENTIAL, Ph. Eur., NF, FCC, E 296
SAFC
1.00383
DL-Malic acid
Fumaric acid &#8805;99.0% (T)
Sigma-Aldrich
47910
Fumaric acid
Biodegradable magnetic-fluorescent magnetite/poly (DL-lactic acid-co-?, ?-malic acid) composite nanoparticles for stem cell labeling
Wang L, et al.
Biomaterials, 31(13), 3502-3511 (2010)
Growth of DL-malic acid-doped ammonium dihydrogen phosphate crystal and its characterization
Rajesh P and Ramasamy P
Journal of Crystal Growth, 311(13), 3491-3497 (2009)
Chemical synthesis of lithium niobate powders (LiNbO3) prepared from water-soluble DL-malic acid complexes
Camargo ER and Kakihana M
Chemistry of Materials, 13(5), 1905-1909 (2001)
S Kodama et al.
Electrophoresis, 22(15), 3286-3290 (2001-10-09)
Chiral resolution of native DL-malic acid was achieved by ligand-exchange capillary electrophoresis using copper(II)-L-tartrate as a chiral selector. Factors affecting chiral resolution, migration time, and peak area of malic acid were studied. The running conditions for optimum separation of malic
G Anneroth et al.
Scandinavian journal of dental research, 88(3), 214-218 (1980-06-01)
Two saliva stimulating drugs, solutions of Hybrin and malic acid were in an in vitro study found to have a heavy demineralizing effect on the root surface of the dental hard tissue. Consequently the drugs cannot be recommended to patients
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Utile?
Recensioni
Filtri attivi
  1. 1 recensione solo con voto