Documenti fondamentali
L8288
Sigma-Aldrich
Lappaconitine hydrobromide
≥96%, solid
Sinonimo/i:
Allapinine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C32H44N2O8 · HBr
Peso molecolare:
665.61
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Livello qualitativo
Saggio
≥96%
Stato
solid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Br.CCN1C[C@@]2(CC[C@H](OC)[C@@]34[C@@H]2C[C@@H]([C@@H]13)[C@@]5(O)C[C@H](OC)[C@H]6C[C@@H]4[C@]5(O)[C@H]6OC)OC(=O)c7ccccc7NC(C)=O
InChI
1S/C32H44N2O8.BrH/c1-6-34-16-29(42-28(36)18-9-7-8-10-21(18)33-17(2)35)12-11-25(40-4)31-23(29)14-20(26(31)34)30(37)15-22(39-3)19-13-24(31)32(30,38)27(19)41-5;/h7-10,19-20,22-27,37-38H,6,11-16H2,1-5H3,(H,33,35);1H/t19-,20+,22+,23-,24+,25+,26?,27+,29-,30+,31+,32+;/m1./s1
CFFYROOPXPKMEQ-OPLXFBIMSA-N
Azioni biochim/fisiol
Selective blocker of the TTX-sensitive Na+ channels, without influence on the activation threshold of Na+ channels.
Attenzione
Protect from light.
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)