Vai a
SML0180
Aceclidine hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl acetate hydrochloride, 3-Acetoxyquinuclidine hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
75,90 €
64,51 €
50 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
297,00 €
252,45 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H15NO2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
205.68
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
EC Number:
228-071-5
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
64,51 €
Prezzo di listino75,90 €Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to tan
solubility
H2O: ≥15 mg/mL at ~60 °C
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.CC(=O)O[C@H]1CN2CC[C@H]1CC2
InChI
1S/C9H15NO2.ClH/c1-7(11)12-9-6-10-4-2-8(9)3-5-10;/h8-9H,2-6H2,1H3;1H/t9-;/m0./s1
InChI key
LWWSARSTZGNKGV-FVGYRXGTSA-N
Application
Aceclidine hydrochloride may be used in muscarinic acetylcholine receptor-mediated cell signaling studies.
Biochem/physiol Actions
Aceclidine is a non-selective muscarinic acetylcholine receptor partial agonist that is effective in reducing intraocular pressure.
Muscarinic receptor partial agonist
Aceclidine at a concentration of 5 and 50 μg is capable of enhancing the outflow facility, following ciliary muscle disinsertion.
Aceclidine hydrochloride is a parasympathomimetic drug with weak anticholinesterase activity. It acts on cholinergic nerve-endings, lowers intraocular pressure and potent therapeutic agent for open-angle glaucoma.
Features and Benefits
This compound is featured on the Acetylcholine Receptors (Muscarinic) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML1396
Heclin ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1396
Heclin
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
solubility
H2O: ≥15 mg/mL at ~60 °C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
Pittogrammi
Skull and crossbones
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)