G6916
Anti-GADD153 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-CHOP-10
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 29 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunocytochemistry: 5-10 μg/mL using Hela human cell
microarray: suitable
western blot (chemiluminescent): 1:200-1:400 using whole cell extract of HEK-293 over-expressing GADD 153.
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DDIT3(1649)
rat ... Ddit3(29467)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- nuclear and cytoplasmic fractions extracted from rat insulinoma (INS) cells to study CHOP Expression in response to ER stress
- whole cell lysates prepared from ER stress induced rat pancreatic tissues
- whole cell lysates prepared from ER stress induced pancreatic insulin-producing cells
It is suitable for immunocytochemistry at a working concentration of 5-10μg/mL using Hela human cell and microarray. It is also suitable for western blotting at a working dilution of 1:200-1:400 using whole cell extract of HEK-293 over-expressing GADD 153.
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?