197602
Quinuclidine
97%
Sinonimo/i:
1-Azabicyclo[2.2.2]octane, ABCO
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
1.5 mmHg ( 20 °C)
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
157-160 °C (lit.)
Solubilità
H2O: very slightly soluble
H2O: very soluble
alcohol: miscible
diethyl ether: miscible
organic solvents: very soluble
Stringa SMILE
C1CN2CCC1CC2
InChI
1S/C7H13N/c1-4-8-5-2-7(1)3-6-8/h7H,1-6H2
SBYHFKPVCBCYGV-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
rat ... Chrm1(25229)
Categorie correlate
Applicazioni
- In the Baylis-Hillman reaction of aldehydes with methyl acrylate.
- For the epimerization of α-methylglucose to α-methylallose.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges