L1381
L-α-Lysophosphatidylcholine from bovine brain
≥99%, Type V
Sinonimo/i:
1-Acyl-sn-glycero-3-phosphocholine, L-α-Lysolecithin
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
zwitterionic
Tipo
Type V
Saggio
≥99%
Tipo di lipide
phospholipids
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
- to determine the dose-dependent high-mobility group box 1 (HMGB1) release in macrophage and monocyte cultures by production of lysophosphatidylcholine (LPC)[3]
- for lysolecithin demyelination of mice brain tissue[4]
- for demyelination of axons[5]
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?