I8657
Interferon α from rat
≥95%, recombinant, expressed in bacteria, lyophilized powder, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
IFN-α
Scegli un formato
792,00 €
Scegli un formato
About This Item
792,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in bacteria
Saggio
≥95%
Stato
lyophilized powder
PM
~19 kDa
Confezionamento
pkg of 1 vial
Concentrazione
300,000-800,000,000 units/mL
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
rat ... Ifna_mapped(24480)
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?