SRP4596
IFN-alpha 1 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
IFN-α 1, IFNA1, Interferon-α
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
Forma fisica
lyophilized
Potenza
1x10^8 units/mg
PM
~19.3 kDa
Confezionamento
pkg of 100 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impurezze
endotoxin, tested
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... IFNA1(3439)
Descrizione generale
Applicazioni
- to treat Vero and breast cancer (MDA-MB-231) cells in interferon assay before viral infection
- as a ligand to vaccinia virus B18R protein in analytical size exclusion chromatography
- to treat chikungunya infected human embryonic kidney cell line (HEK293T) to test its effect on Signal transducer and activator of transcription 1 (STAT1) phosphorylation
- as recombinant interferon to treat lung fibroblast cell line (IMR90) to monitor histone chaperone (HIRA) response
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3