I5782
Anti-Interleukin-22 Receptor, C-Terminal antibody produced in rabbit
~0,5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-IL-22R
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~62 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~0,5 mg/mL
tecniche
western blot: 0.5-1 μg/mL
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... IL22RA1(58985)
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol