I1646
Interleukin-3 human
IL-3, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
hIL-3, IL-3
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥97% (HPLC and SDS-PAGE)
Forma fisica
lyophilized powder
Potenza
≤1.0 ng/mL ED50/EC50
Qualità
endotoxin tested
PM
15 kDa
Confezionamento
pkg of 10 and 50 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
≤0.1 EU/μg
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... IL3(3562)
Categorie correlate
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Articoli
Interleukins, released from leukocytes, include IL-1β playing crucial roles in inflammation, immune responses, and anti-tumor immunity.
Protocolli
Stem cell reprogramming protocols to generate human induced pluripotent stem cells (iPSCs) including viral and non-viral RNA based methods.