I1395
Interleukin-6 human
IL-6, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
hIL-6, IL-6
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥97% (SDS-PAGE)
Forma fisica
lyophilized powder
Potenza
0.2-2.0 ng/mL ED50/EC50
Qualità
endotoxin tested
PM
26 kDa
Confezionamento
pkg of 10 and 50 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
≤1.000 EU/μg
Colore
white
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... IL6(3569)
Categorie correlate
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Interleukins, released from leukocytes, include IL-1β playing crucial roles in inflammation, immune responses, and anti-tumor immunity.