Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
50 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 69,20 € |
100 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 110,00 € |
500 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 390,00 € |
1 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 648,00 € |
Informazioni su questo articolo
69,20 €
Quality Segment
assay
≥95%
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].OC1C(O)C(OC1COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)n2cnc3C(=O)N=CNc23
InChI
1S/C10H15N4O14P3.Na.H/c15-6-4(1-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20)26-10(7(6)16)14-3-13-5-8(14)11-2-12-9(5)17;;/h2-4,6-7,10,15-16H,1H2,(H,21,22)(H,23,24)(H,11,12,17)(H2,18,19,20);;
InChI key
RIERCUPIZLBNFQ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... HRAS(3265)
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| assay ≥95% | assay ≥80% | assay ≥95% | assay ≥96% |
| shipped in dry ice | shipped in wet ice | shipped in dry ice | shipped in - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Gene Information human ... HRAS(3265) | Gene Information human ... P2RY2(5029) | Gene Information - | Gene Information - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
67-56-1
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?