Documenti fondamentali
HT110280
Sigma-Aldrich
Eosin Y Solution, Aqueous
Scegli un formato
2.5 L
229,00 €
229,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2.5 L
229,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116124
NACRES:
NA.47
229,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
solution
Livello qualitativo
Durata
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
Concentrazione
0.5 % (w/v) in water
applicazioni
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Applicazioni
General purpose cytoplasmic counterstain. Used with hematoxylin and eosin staining.
Altre note
Certified Eosin Y, 0.5% (w/v) in water. Not acidified.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
You-Soub Lee et al.
Molecules and cells, 43(10), 889-897 (2020-10-30)
K-RAS is frequently mutated in human lung adenocarcinomas (ADCs), and the p53 pathway plays a central role in cellular defense against oncogenic K-RAS mutation. However, in mouse lung cancer models, oncogenic K-RAS mutation alone can induce ADCs without p53 mutation
Nicola E Owen et al.
EBioMedicine, 56, 102794-102794 (2020-05-27)
BMP9, originating from the liver, and BMP10 are circulating BMPs that preserve vascular endothelial integrity. We assessed BMP9, BMP10 and soluble endoglin (sEng) levels and their relationships to liver disease severity and associated pulmonary vascular syndromes in a cohort of