Vai a
HT110232
Eosin Y Solution, Aqueous
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 L
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
108,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
41116124
108,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
0.5 % (w/v) in water
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
Application
General purpose cytoplasmic counterstain. Used with hematoxylin and eosin staining.
Other Notes
Certified Eosin Y, 0.5% (w/v) in water. Not acidified.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
HT110216HT110280HT1102128
description
-
description
-
description
-
description
-
concentration
0.5 % (w/v) in water
concentration
0.5 % (w/v) in water
concentration
0.5 % (w/v) in water
concentration
0.5 % (w/v) in water
form
solution
form
solution
form
solution
form
solution
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Eosin Y Solution, Aqueous
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)