318906
Eosin Y solution
5 wt. % in H2O
Sinonimo/i:
2′,4′,5′,7′-Tetrabromofluorescein disodium salt, Acid red 87, Eosin yellowish solution
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Livello qualitativo
Concentrazione
5 wt. % in H2O
Colore
red to very dark red
Densità
1.015 g/mL at 25 °C
λmax
518 nm
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)c1ccccc1C2=C3C=C(Br)C(=O)C(Br)=C3Oc4c(Br)c([O-])c(Br)cc24
InChI
1S/C20H8Br4O5.2Na/c21-11-5-9-13(7-3-1-2-4-8(7)20(27)28)10-6-12(22)17(26)15(24)19(10)29-18(9)14(23)16(11)25;;/h1-6,25H,(H,27,28);;/q;2*+1/p-2
SEACYXSIPDVVMV-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?