HT1102128
Eosin Y Solution, Aqueous
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solution
Durata
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
Concentrazione
0.5 % (w/v) in water
applicazioni
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Applicazioni
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2