Documenti
HT1101128
Sigma-Aldrich
Eosin Y Solution, Alcoholic
About This Item
Codice UNSPSC:
41116124
NACRES:
NA.47
Forma fisica
solution
Durata
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
Concentrazione
0.5 % (w/v) in acidified ethanol
applicazioni
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Applicazioni
General purpose cytoplasmic counterstain. Used with hematoxylin and eosin staining.
Altre note
Certified Eosin Y, 0.5% (w/v) in acidified 90% ethanol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 2
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
Laurent L'homme et al.
Scientific reports, 10(1), 21095-21095 (2020-12-05)
Retinoic acid receptor-related orphan receptor-alpha (RORα) is a transcription factor from the nuclear receptor family expressed by immune cells and involved in the development of obesity, insulin resistance (IR) and non-alcoholic steatohepatitis (NASH). It was recently reported that mice deficient
Contenuto correlato
Scopri gli aspetti cruciali della colorazione di tessuti biologici per la ricerca e la patologia clinica con coloranti standard e speciali.
Learn about the criticality of biological tissue staining for research and clinical pathology using standard and special stains and dyes.