HT110316
Eosin Y Solution, Alcoholic, with Phloxine
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solution
Livello qualitativo
Durata
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
applicazioni
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Categorie correlate
Applicazioni
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 2
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C - closed cup