Documenti fondamentali
HS206372C
Transfer Pipette
working volume 2 mL, sterile, pack of 500 ea (individually wrapped)
Scegli un formato
500 EACH
138,00 €
138,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 EACH
138,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.04
138,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
polyethylene
Sterilità
sterile
Caratteristiche
graduations 0.5 mL
Confezionamento
pack of 500 ea (individually wrapped)
Produttore/marchio commerciale
Heathrow Scientific HS206372C
Capacità
5 mL
Volume d’esercizio
2 mL
Descrizione generale
The Transfer Pipette is a one-piece, unbreakable polyethylene plastic pipette, and is well-suited for blood banking, urinalysis, hematology, wet chemistry, microbiology, and serology.
Caratteristiche e vantaggi
  • 2 mL working volume (5 mL volume) x 155 mm L, .50 mL graduations
  • Sterile, single wrapped
  • Lot-to-lot traceability
  • Disposable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)