Documenti fondamentali
HS206373B
Transfer Pipette
working volume 3 mL, sterile, pack of 500 ea (packed as 20 EA)
Scegli un formato
500 EACH
89,00 €
89,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 EACH
89,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.04
89,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
polyethylene
Sterilità
sterile
Caratteristiche
graduations 0.5 mL
Plugged
Confezionamento
pack of 500 ea (packed as 20 EA)
Produttore/marchio commerciale
Heathrow Scientific HS206373B
Capacità
3 mL
Volume d’esercizio
3 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
The Transfer Pipette is a one-piece, unbreakable polyethylene plastic pipette, and is well-suited for blood banking, urinalysis, hematology, wet chemistry, microbiology, and serology.
Caratteristiche e vantaggi
  • 3 mL working volume (7 mL volume) x 155 mm L, .50 mL graduations
  • Sterile, 20 x wrappedtime
  • Lot-to-lot traceability
  • Disposable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)