Documenti fondamentali
Z350605
Sigma-Aldrich
Transfer pipette, polyethylene
Transfer pipette, polyethylene
1 recensori su 1 hanno ricevuto un prodotto campione o hanno partecipato a una promozione
general purpose, standard, bulb draw 3.2 mL, sterile
Sinonimo/i:
liquid transfer tool, plastic pipette
Scegli un formato
500 EA
106,00 €
106,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 EA
106,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
106,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
polyethylene
Sterilità
sterile
Caratteristiche
graduations: no
Confezionamento
pack of 500 (25 bags of 20)
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
Lunghezza
150 mm
Capacità bulbo
3.2 mL
Diam. stelo
7.8 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Disposable transfer pipettes are a great way to transfer liquids without the worry of cross-contamination. Available in 19 styles, our extensive range is sure to have one that fits your needs.
Available as non-sterile, sterile, or sterile and wrapped in packs of 10.
  • Unified design with built-in pipette bulb
  • Safe, convenient use and disposal
  • Reduces loss of cells and proteins that bind to glass
  • Heat sealable to create liquid-tight storage
  • Non-autoclavable
Confezionamento
Packaged in bags of 20
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
Recensioni
1 recensori su 1 hanno ricevuto un prodotto campione o hanno partecipato a una promozione
Filtri attivi
  1. Largo, FL
    • Recensione 1
    • Voti 0
    5 su 5 stelle.
    Convenient and easy to use
    Pipets are kept in a sterile bag. It is convenient and easy to use.
    Traduci con Google