Documenti fondamentali
HS120556
Slide Mailer
to hold, 1 slide(s), natural polypropylene
Scegli un formato
50 EACH
28,50 €
28,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 EACH
28,50 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.16
28,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
natural polypropylene
Caratteristiche
to hold 1 slide(s)
Confezionamento
pack of HS120556
Produttore/marchio commerciale
Heathrow Scientific 120556
Lungh. × Largh. × Alt.
830 mm × 410 mm × 50 mm
Descrizione generale
The slide mailer is disposable, safe, and a secure transport of microscope slides. It is lightweight and reusable.
Caratteristiche e vantaggi
  • Ideal for secure shipping and storing of slides
  • Polypropylene protectors hold one standard (26 x 76 mm and 1 x 3 in) slides securely
  • Large, easy-to-secure snaps, provide safer storage for valuable slides
  • Variety of colors bring some fun to the lab and enables color coding
  • Lightweight, reusable, and disposable
  • Securely holds slides with or without cover glass
  • Flat surface area is ideal for labeling or writing necessary information
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)