Vai a
HS9913
Cardboard Slide Tray
Holds 20 x slides, blue, trim
Offerta disponibile
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Spendi 500 € — Risparmia 5%; Spendi 800 € — Risparmia 10%; Spendi 1700 € — Risparmia 15%*
Accedi per verificare l'idoneità. Acquista Prodotti
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
72 trays
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
691,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41123302
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS9913
Feature:
Holds 20 x slides
Material:
cardboard
691,00 €
Risparmia Fino a 15%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
cardboard
feature
Holds 20 x slides
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS9913
size
208x341x9 mm
color
blue, trim
Features and Benefits
  • Easily organize slides with the index on the front cover that corresponds with the number grid inside
  • Recessed slide compartments and inside covers protect specimens. Slides cannot be touched when the cover is closed, reducing contamination
  • Front protection flaps are attached with durable tape for repeated use. Fold flaps flat under the slide holder to save space when in use
  • Thumb cut in slide compartments enables easy removal of slides with slight pressure at one end
  • Compartment holder is made from a double layer of densely pressed cardboard. Cover is a single layer cardboard
  • Disposable
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
HS9902HS120196HS15951A
Cardboard Slide Tray Holds 20 x slides, blue, trim
HS9913
Cardboard Slide Tray
Cardboard Slide Tray Holds 20 x slides 76x26 mm, black (trim)
HS9902
Cardboard Slide Tray
Cardboard Slide Tray Holds 20 x slides 76x26 mm, red (trim)
HS120196
Cardboard Slide Tray
description
Holds 20 x slides, blue, trim
description
Holds 20 x slides 76x26 mm, black (trim)
description
Holds 20 x slides 76x26 mm, red (trim)
description
Holds 8 x slides 76x26 mm
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS9913
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS9902
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120196
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS15951A
feature
Holds 20 x slides
feature
Holds 20 x slides 76x26 mm
feature
Holds 20 x slides 76x26 mm
feature
Holds 8 x slides 76x26 mm
material
cardboard
material
black (trim)
material
red (trim), cardboard
material
polypropylene and polyethylene
color
blue, trim
color
-
color
-
color
-
size
208x341x9 mm
size
-
size
-
size
305x127x30 mm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cardboard Slide Tray
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)