Documenti fondamentali
BAH445810000
Microscope Slide Tray
slot size 1 × 3 in., positions, 20, polystyrene, pack of 6 trays
Scegli un formato
6 EA
110,00 €
110,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
6 EA
110,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.22
110,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
polystyrene
Caratteristiche
positions 20
Confezionamento
pack of 6 trays
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art H44581-0000
Dimensioni alloggiamento
1 × 3 in.
Descrizione generale
Storing slides horizontally lets you check your slides visually. White polystyrene background provides good visual contrast for viewing dyes and stains. Use trays as stand alone units or store them in the Slide Tray Cabinet. Pull slides out easily using the convenient finger cutout.
Dimensions: 17 x 34cm (7 1/2" x 13 1/2"). 6 per box
Convenient microscope slide storage trays
  • Store 20 slides horizontally
  • Stores standard 25 x 75 mm (1" x 3") slides
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3