Documenti fondamentali
HS120557
Slide Mailer
to hold, 4 slide(s), natural polypropylene
Scegli un formato
20 EACH
33,20 €
33,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
20 EACH
33,20 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
MA.01
33,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
natural polypropylene
Caratteristiche
to hold 4 slide(s)
Confezionamento
pack of HS120557
Produttore/marchio commerciale
Heathrow Scientific 120557
Lungh. × Largh. × Alt.
830 mm × 410 mm × 50 mm
Descrizione generale
The heavy Cardboard Slide Mailer is disposable, safe, and a secure transport of microscope slides. The mailer is lightweight and reusable.
Caratteristiche e vantaggi
  • Ideal for secure shipping and storing of slides
  • Polypropylene protectors hold one standard (26 x 76 mm and 1 x 3 in) slides securely
  • Large, easy-to-secure snaps, provide safer storage for valuable slides
  • Variety of colors bring some fun to the lab and enables color coding
  • Lightweight, reusable, and disposable
  • Securely holds slides with or without cover glass
  • Flat surface area is ideal for labeling or writing necessary information
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)