H4632
Hemoglobin equine
lyophilized powder
Sinonimo/i:
Hb
Origine biologica
horse
Stato
lyophilized powder
tecniche
protein quantification: suitable
Solubilità
H2O: soluble 10 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
horse ... HBA(100036557) , HBB(100054109)
Descrizione generale
Applicazioni
- to test solid-film sampling methodology in Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR) for protein secondary structure determination[4]
- in capillary reversed-phase liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC/MS/MS) post enzymatic digestion[5]
- for quantification of hemoglobin content from the planktonic crustacean, Daphnia magna[6]
Azioni biochim/fisiol
Avvertenza
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)