H0266
Hemoglobin A2, Ferrous Stabilized human
lyophilized powder
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Saggio
97-100% (agarose gel electrophoresis)
Stato
lyophilized powder
tecniche
immunofluorescence: suitable
Compatibilità
suitable for electrophoresis and chromatography standard
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... HBA2(3040)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?