H3648
(±)-3-Hydroxydecanoic acid
≥98%
Sinonimo/i:
DL-β-Hydroxycapric acid
Saggio
≥98%
Stato
powder
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Tipo di lipide
saturated FAs
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCCCC(O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H20O3/c1-2-3-4-5-6-7-9(11)8-10(12)13/h9,11H,2-8H2,1H3,(H,12,13)
FYSSBMZUBSBFJL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- LORE receptor homomerization is required for 3-hydroxydecanoic acid-induced immune signaling and determines the natural variation of immunosensitivity within the Arabidopsis genus.: This study unveils the crucial role of 3-Hydroxydecanoic acid in mediating immune responses through LORE receptor homomerization in plants, providing insights into the molecular mechanisms of plant defense and potential agricultural applications (Eschrig et al., 2024).
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)