H4148
DL-β-Hydroxymyristic acid
≥98%
Sinonimo/i:
3-Hydroxytetradecanoic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic (organic)
Saggio
≥98%
Forma fisica
powder
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Tipo di lipide
saturated FAs
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCC(O)CC(O)=O
InChI
1S/C14H28O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13(15)12-14(16)17/h13,15H,2-12H2,1H3,(H,16,17)
ATRNZOYKSNPPBF-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3