H1753
Hydralazine hydrochloride
Sinonimo/i:
1-Hydrazinophthalazine hydrochloride
Origine biologica
synthetic (organic)
Saggio
≥99% (TLC)
Stato
powder
Punto di fusione
273 °C
Solubilità
water: 50 mg/mL
Stringa SMILE
Cl[H].N\N=C1/N=NC=C2C=CC=CC12
InChI
1S/C8H8N4.ClH/c9-11-8-7-4-2-1-3-6(7)5-10-12-8;/h1-5,7H,9H2;1H/b11-8-;
SECXUXOCDLQOBI-MKFZHGHUSA-N
Informazioni sul gene
human ... MAOA(4128) , MAOB(4129)
Applicazioni
- as a vasodilator to study its effects on hypertension in T-cell frequencies in juvenile rats[1]
- as a semicarbazide-sensitive amine oxidase (SSAO) inhibitor to study its effects on myocardial ischemia-reperfusion (I/R) injury[2]
- as a vasodilator to study its effects on insulin secretion and glucose tolerance[3]
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Cancer research has revealed that the classical model of carcinogenesis, a three step process consisting of initiation, promotion, and progression, is not complete.