Each batch release of this product has been tested for solubility at 50 mg/mL in ethanol. Turbidity observations are recorded as "clear to slightly hazy," and specific results for each batch are indicated in the Certificate of Analysis.
Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 118,00 € |
100 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 181,00 € |
250 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 635,00 € |
500 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 907,00 € |
Informazioni su questo articolo
118,00 €
Nome del prodotto
Minoxidil, ≥99% (TLC)
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
mp
272-274 °C (dec.) (lit.)
originator
Johnson & Johnson
SMILES string
NC1=CC(=NC(=N)N1O)N2CCCCC2
InChI
1S/C9H15N5O/c10-7-6-8(12-9(11)14(7)15)13-4-2-1-3-5-13/h6,11,15H,1-5,10H2
InChI key
ZIMGGGWCDYVHOY-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... KCNJ1(3758)
Application
- in dermal papilla spheroid model, to study the effect of hair regeneration
- administered orally to experimental rats, in the approach to identify biomarkers of drug induced vascular injury
- administered via oral gavage to nonhuman primate model in order to study its effect on tilt responses
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99% (TLC) | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| assay ≥99% (TLC) | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level - |
| originator Johnson & Johnson | originator - | originator - | originator - |
| mp 272-274 °C (dec.) (lit.) | mp 272-274 °C (dec.) (lit.) | mp 272-274 °C (dec.) (lit.) | mp 272-274 °C (dec.) (lit.) |
| Gene Information human ... KCNJ1(3758) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Minoxidil
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
-
Accordingtobibliography,the solubility of minoxidil(CAS 38304-91-5)is 1-7 mg/ml in EtOH.However,you state that the solubility ofSIGMAminoxidil isCLEARCOLORLESS TO VERYSLIGHTLYHAZY FAINT YELLOW SOLUTION AT 50 MG PLUS 1 ML OF EtOH in the specificationsheet.
1 risposta-
Utile?
-
-
Hi، Is the unit of measurement correctly written in milligrams? Shouldn't it have been written gram?
1 risposta-
Yes, the milligram quantities listed for the package sizes is correct. The packaged product is not available in gram quantities.