Vai a
116017
2-Carboxybenzaldehyde
97%
Sinonimo/i:
Phthalaldehydic acid, 2-Formylbenzoic acid, 3-Hydroxyphthalide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
39,60 €
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
106,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H6O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.13
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-342-3
Beilstein/REAXYS Number:
742381
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
39,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
94-96 °C (lit.)
functional group
aldehyde, carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)c1ccccc1C=O
InChI
1S/C8H6O3/c9-5-6-3-1-2-4-7(6)8(10)11/h1-5H,(H,10,11)
InChI key
DYNFCHNNOHNJFG-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Carboxybenzaldehyde is an aldehydic acid that can be used to synthesize functionalized diazaphospholanes.
Application
2-Carboxybenzaldehyde is a metabolite of the biodegradation of luoranthene using two pure bacterial strains, Pasteurella sp. IFA (B-2) and Mycobacterium sp. PYR-1 (AM). It has been used to synthesize a series of N-substituted isoindolinones by reductive C-N coupling and intramolecular amidation with amines.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
667994739138222453
description
97%
description
97%
description
97%
description
97% (GC)
assay
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97% (GC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
94-96 °C (lit.)
mp
134-138 °C
mp
87-92 °C
mp
-
form
solid
form
solid
form
solid
form
liquid
functional group
aldehyde, carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid, iodo
functional group
carboxylic acid
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 2
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf